Learn More
Diméthylsulfoxyde, Puriss. p.a., ≥99,9 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15674710
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Puriss. p.a., séché, ≤0,02 % d’eau
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 16°C to 19°C
CAS 67-68-5
Densité 1.10g/mL
Point d’ébullition 189°C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 42% (63°F)
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2H6OS
Formule linéaire (CH3)2SO
Numéro MDL MFCD00002089
Tension de vapeur 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Poids de la formule 78.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)