Learn More
Diméthylsulfoxyde, qualité réactif, Honeywell
Code produit. p-7073682 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
230kg
25L
4L
500mL
5L
Code produit. 15667820
Marque: Honeywell Research Chemicals D5879100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Densité 1.10g/mL
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 42%, 63°F
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif