Learn More
Diméthylsulfoxyde, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15665297 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
:
25 L
Code produit. 15665297
Marque: Honeywell Research Chemicals 4164025L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,9 % (GC)
Solvants ACS d’utilisation générale
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfoxyde de diméthyle
pH Not applicable
Point de fusion 18.5°C
CAS 67-68-5
Couleur Incolore
Point d’ébullition 189°C
Quantité 25 L
Conditionnement Seau en plastique
Formule moléculaire C2H6OS
Synonyme DMSO
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC Méthane sulfinyl méthane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Pourcentage de pureté 0.999
Qualité ACS