Learn More
Diméthylsulfoxyde, testé selon Ph.Eur., Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit. 15675360
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
Code produit. 15675360
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 39291100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Testé selon Ph. Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
CAS 67-68-5
Densité 1.10g/mL
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 42% (63°F)
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H6OS
Formule linéaire (CH3)2SO
Numéro MDL MFCD00002089
Tension de vapeur 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC Méthane sulfinyl méthane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Poids de la formule 78.13g/mol