Learn More
Téréphtalate de diméthyle, LoGiCal
Code produit 30460331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460331 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460331 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR2520.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
téréphtalate de diméthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Noms d’analytes ou de composants Terephthalic acid-bis-methyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H10 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
Nom IUPAC diméthylbenzène-1,4-dicarboxylate
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Quantité 10 mg
Poids de la formule 194,0579 g/mol