Learn More
Téréphtalate de diméthyle, Mikromol™
Code produit 17988814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988814 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988814 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM2520.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
téréphtalate de diméthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Noms d’analytes ou de composants Terephthalic acid-bis-methyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H10 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI)
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
Nom IUPAC benzène-1,4-dicarboxylate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194,0579 g/mol