Learn More
Bromure de diméthyl-(tétrahydro-3,3-diphényl-2-furilidine)ammonium, Mikromol™
Code produit 17963146
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17963146 100 mg 100mg
17913526 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17963146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0025.10
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bromure de diméthyl-(tétrahydro-3,3-diphényl-2-furilidine)ammonium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide
CAS 37743-18-3
Noms d’analytes ou de composants Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H20 N O . Br
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide
Formule InChI InChI=1S/C18H20NO.BrH/c1-19(2)17-18(13-14-20-17,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[N+](=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3)C
Nom IUPAC (3,3-diphényloxolan-2-ylidene)-diméthylazanium ;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 346.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 345.0728 g/mol