Learn More
Macherey-Nagel™ Phases de diméthylamino Polygosil™
Code produit. 10388291 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Granulométrie:
5 μm
10 μm
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10388291
Marque: Macherey-Nagel™ 711430.100
Spécification
Granulométrie 10 μm
Porosité 60 Å
Technique Chromatographie liquide
Quantité 100 g
Type Phases de diméthylamino Polygosil