Learn More
Diméthyldodécylamine, Mikromol™
Code produit 17980646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17980646 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0451.05
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diméthyldodécylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyldodecylamine
CAS 112-18-5
Noms d’analytes ou de composants Dimethyldodecylamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H31 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dimethyldodecylamine
Formule InChI InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Nom IUPAC N,N-diméthyldodécan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 213.4
Quantité 100 mg
Poids de la formule 213,2456 g/mol