Learn More
Diméthylethoxysilane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329185 100 g 100g
11319185 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329185 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16476.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14857-34-2 | C4H11OSi | 103.216 g/mol
Dimethylethoxysilane (DMES), a volatile liquid, is used by NASA to waterproof the heatprotective silica tiles and blankets on the space shuttle. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyléthyloxysilane (DME), un liquide volatil, est utilisé par la NASA pour imperméabiliser les carreaux de silice et les couvertures thermoprotecteurs de la navette spatiale. Le DME fabrique facilement une variété de produits en présence de petites quantités d’humidité ou de bases. Le DME fabrique facilement une variété de produits en présence de petites quantités d’humidité ou de bases.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des agents oxydants forts, de l’humidité, de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14857-34-2
Formule moléculaire C4H11OSi
Poids moléculaire (g/mol) 103.216
Numéro MDL MFCD00026750
Clé InChI DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
CID PubChem 6328550
Nom IUPAC éthoxy(diméthyl)silane
SMILES CCO[Si](C)C
Spécification
Point d’ébullition 55°C
Nom chimique ou matériau Dimethylethoxysilane
Note relative au nom ammonia-free
Quantité 100 g
Point d’éclair 15°C (59°F)
Indice de réfraction 1.368
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.757
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731481
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 104.23
Pourcentage de pureté 94%