Learn More
Octahydrate de sel disodique diméthylglyoxime, Honeywell Fluka™
Code produit 15635430 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15635430 500 g 500g
15625430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15635430 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 40400500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
pour la précipitation des métaux, ≥ 97,0 % (NT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75006-64-3
Formule moléculaire C4H22N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 304.20
Numéro MDL MFCD00150288
Clé InChI IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
CID PubChem 71310106
Nom IUPAC disodium oxido[3-(oxidoimino)butan-2-ylidene]amine octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire CH3C(=NONa)C(=NONa)CH3 · 8H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3776330
Poids de la formule 304.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥97% (NT)