Learn More
Sel de sodium diméthylglyoxime, pur, Fisher Chemical
Code produit 10417830 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10417830 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10417830 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/3950/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 75006-64-3
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Formule moléculaire C4H22N2Na2O10
Numéro MDL MFCD00150288
Synonyme dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
Clé InChI IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Nom IUPAC disodium oxido[3-(oxidoimino)butan-2-ylidene]amine octahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 304.20
CID PubChem 71310106
Poids de la formule 304.19g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique