Learn More
Sel de diméthylphénylsilanol de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472050 5 g 5g
11462050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28457.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7646-75-5 | C8H11NaOSi | 174.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-75-5
Formule moléculaire C8H11NaOSi
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD09266151
Clé InChI NPZJKOMUCXNLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylphenylsilanol sodium salt, sodium dimethyl phenyl silanolate, sodium dimethylphenylsilanolate, amtsi046, sodium phenyldimethylsilanolate, dimethyl phenyl sodiooxy silane, sodium phenyl dimethylsilanolate
CID PubChem 23713317
Nom IUPAC diméthyl-oxido-phénylsilane de sodium
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylphenylsilanol sodium salt
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté 97%