Learn More
Diméthylsilyldiéthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342186 25 g 25g
11332186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03503.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13686-66-3
Formule moléculaire C6H16NSi
Poids moléculaire (g/mol) 130.29
Numéro MDL MFCD00048523
Clé InChI ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
CID PubChem 6335300
Nom IUPAC (Diéthylamino)diméthylsilyl
SMILES CCN(CC)[Si](C)C
Spécification
Point d’ébullition 109°C to 110°C
Nom chimique ou matériau Dimethylsilyldiethylamine
Quantité 25 g
Point d’éclair <−5°C (23°F)
Indice de réfraction 1.408
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.8
Numéro UN UN1993
Beilstein 741862
Poids de la formule 131.3
Pourcentage de pureté 95%