Learn More
Dichlorure de diméthylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3778443 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10113161
Marque: Thermo Scientific Acros 347820050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-73-1
Numéro MDL MFCD00000517
Clé InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
CID PubChem 12955
Nom IUPAC Dichloro(diméthyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyltin dichloride
Point de fusion 103.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 188.0°C to 190.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H6Cl2Sn
Formule linéaire (CH3)2Sn(Cl)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: 0.1 g/mL in methanol
Poids moléculaire (g/mol) 219.66
Poids de la formule 219.66
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyltin dichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.