Learn More
Oxyde de diméthylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080329
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11304859
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 071164.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2273-45-2 | C2H6OSn | 164.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2273-45-2
Formule moléculaire C2H6OSn
Poids moléculaire (g/mol) 164.78
Numéro MDL MFCD00013838
Clé InChI WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyltin oxide, stannane, dimethyloxo, dimethyloxostannane, tin, dimethyloxo, dimethyltinoxide, dimethyl oxo tin, dimethyl tin oxide, unii-409qf23wo7, dimethyl oxo stannane, oxodimethyltin
CID PubChem 75277
Nom IUPAC diméthyl(oxo)étain
SMILES C[Sn](C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyltin oxide
Point de fusion (decomposition)
Quantité 2 g
Numéro UN UN3146
Poids de la formule 166.77
Forme physique Poudre