Learn More
Dimétridazole 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328433
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328433 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328433 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12772000AL1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimetridazole
CAS 551-92-8
Noms d’analytes ou de composants Dimetridazole
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C5 H7 N3 O2
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253
Formule InChI InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C
Nom IUPAC 1,2-diméthyl-5-nitroimidazole
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
Quantité 1 mL
Poids de la formule 141.0538 g/mol