Learn More
Dimétridazole, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimetridazole |
| CAS | 551-92-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dimetridazole |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C5 H7 N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C |
| Nom IUPAC | 1,2-diméthyl-5-nitroimidazole |
| Afficher plus |