Learn More
Dimétridazole, LoGiCal
Code produit 30460328
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460328 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460328 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3059.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimetridazole
CAS 551-92-8
Noms d’analytes ou de composants Dimetridazole
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H7 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253
Formule InChI InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C
Nom IUPAC 1,2-diméthyl-5-nitroimidazole
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
Quantité 10 mg
Poids de la formule 141.0538 g/mol