Learn More
Bromure de dimidium, indicateur mixte bleu de disulphine, selon la pharmacopée européenne (EP), chapitre 4 (4.1.1), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mixed indicator |
| Quantité | 100 ml |
| Forme physique | Liquide |