Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth pour extracteurs avec filetages GL
Code produit. p-7222446
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 29/32
NS 34/35
NS 60/46
NS 71/51
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10101602
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05246015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Dimroth pour extracteurs
  • Avec les condenseurs Dimroth à filetage GL pour extracteurs
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec cône NS
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Numéro du joint conique standard NS 34/35
Matériau Verre Duran