Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth pour extracteurs, avec olives
Code produit. 10261981
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
34/35 NS
71/51 NS
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10261981
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05246008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Dimroth pour extracteurs
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Comprend Olives en verre
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard 71/51 NS
Matériau Verre Duran