Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condenseurs Dimroth avec olives en verre
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Condenseurs Dimroth conformes à la norme DIN 12591 en complément de la norme DIN
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Description | Surface de refroidissement - 810 cm² |
| À utiliser avec (application) | Vapeurs condensables |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 250 mm |
| Quantité | 1 |
| Numéro du joint conique standard | NS 45/40 |
| Matériau | Tubulure DURAN™ |