Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth avec olives en verre
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05240303
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Description
- Condenseurs Dimroth conformes à la norme DIN 12591
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
Olives en verre | |
250 mm | |
Verre Duran |
NS 24/29 | |
1 de chaque |