Learn More
DIN EN 17892:2024-08 Mélange PFAS 10 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312526
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30312526 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312526 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA30000080MW
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 2991-50-6, 919005-14-4, 756426-58-1
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Methanol/Water