missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dinaciclib, MedChemExpress

Code produit. 16404008
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16404008

Marque: Medchem Express HY10492

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.

Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Dinaciclib
Forme physique Solid
CAS 779353-01-4
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28N6O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme SCH 727965
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (126.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC[C@H]1N(CCCC1)C2=NC3=C(C=NN3C(NCC4=C[N+]([O-])=CC=C4)=C2)CC
Poids moléculaire (g/mol) 396.49
Poids de la formule 396.49
Pourcentage de pureté 95.75%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis