Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dinotéfurane
Code produit. 17251176 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 17251176
Marque: Thermo Scientific Chemicals 467090010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 165252-70-0 | C7H14N4O3, C7H14N4O3 | 202.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165252-70-0
Formule moléculaire C7H14N4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Dinotéfurane
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : 39,8 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, le méthanol et le diméthylsulfoxide
Point de fusion 106,0°C à 111,0°C
Poids de la formule 202,21
Clé InChI YKBZOVFACRVRJN-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN=C(NCC1CCOC1)N[N+]([O-])=O
Nom IUPAC N''-methyl-N-nitro-N'-[(oxolan-3-yl)methyl]guanidine
Poids moléculaire (g/mol) 202.21