Learn More
Dioctyl sulfosuccinate de sodium, Aerosol™ OT-100, pur, Fisher Chemical
Code produit 10010000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10010000 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10010000 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/1040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 153°C
CAS 577-11-7
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire C20H37NaO7S
Numéro MDL 12455
Clé InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 444.56
Poids de la formule 444.55g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.