Learn More
Diofenolan, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30328105 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328105 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC12840000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diofenolan
CAS 63837-33-2
Noms d’analytes ou de composants Diofenolan
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H20 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3-Dioxolane, 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-, 2-Ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane, Aware, Diofenolan
Formule InChI InChI=1S/C18H20O4/c1-2-18-20-13-17(22-18)12-19-14-8-10-16(11-9-14)21-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17-18H,2,12-13H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES CCC1OCC(COc2ccc(Oc3ccccc3)cc2)O1
Nom IUPAC 2-éthyl-4-[(4-phénoxyphénoxy)méthyl]-1,3-dioxolane
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 300.35
Quantité 100 mg
Poids de la formule 300.1362 g/mol