Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diofenolan |
| CAS | 63837-33-2 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Densité | 1.141 g/cm3 (20°C) |
| Point d’éclair | 114°C |
| Couleur | Transparents |
| Point d’ébullition | >250°C (1013 hPa) |
| Synonyme | 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 300.35 g/mol |
| Quantité | 100 mg |