Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC pour oligonucléotides DNAPac™ PA200
BIOPHARMA
Code produit. 15159673
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
4,6 mm
9 mm
22 mm
Granulométrie:
4 μm
8 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15159673
Marque: Thermo Scientific™ 082509
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Profitez d’un système d’échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse grâce aux colonnes HPLC pour oligonucléotides ThermoScientific™ DNAPac™ PA200.
Profitez d’un système d’échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse grâce aux colonnes HPLC pour oligonucléotides ThermoScientific™ DNAPac™ PA200.
  • Permettent une résolution n, n-1 pour oligonucléotides
  • Résolvent les oligonucléotides avec des structures secondaires
  • Permettent le dosage de la pureté du phosphorothioate
  • Contrôlent la sélectivité avec pH éluant, sels et solvants
  • Résolvent l’ARN avec des liaisons aberrantes (2’ – 5’) à partir de l’ARN simple brin normal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec Système UltiMate 3000 Titanium
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 10000 psi (690 bars)
Granulométrie 4 μm
pH 2,5 à 12,5
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température 85°C
Phase stationnaire Ammonium quaternaire
Gamme de produits DNAPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged