Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC pour oligonucléotides DNAPac™ PA200
Description
Profitez d’un système d’échange anionique fort pour les analyses et les purifications haute résolution des oligonucléotides de synthèse grâce aux colonnes HPLC pour oligonucléotides ThermoScientific™ DNAPac™ PA200.
- Permettent une résolution n, n-1 pour oligonucléotides
- Résolvent les oligonucléotides avec des structures secondaires
- Permettent le dosage de la pureté du phosphorothioate
- Contrôlent la sélectivité avec pH éluant, sels et solvants
- Résolvent l’ARN avec des liaisons aberrantes (2’ – 5’) à partir de l’ARN simple brin normal
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Débit | 1,2 ml/min |
| À utiliser avec | Système UltiMate 3000 Titanium |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 4000 psi (275 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | pH 2 à 12,5, 100 % compatible avec les solvants organiques courants, éluants de forme ionique : chlorure, perchlorate |
| Granulométrie | 8 μm |
| pH | 2,5 à 12,5 |
| Porosité | Non poreuse |
| Afficher plus |