Learn More
Thermo Scientific™ Précolonnes et colonnes analytiques Dionex™ IonPac™ NS1
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des séparations haute efficacité de composés ionisables et hydrophobes grâce aux colonnes analytiques & pré-colonnes Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm. Colonnes de choix pour la chromatographie par appariement d’ions ou par suppression d’ions, ces colonnes à base de polymères en phase inverse offrent une résolution et une forme de pic excellentes. Le remplissage est composé d’un polymère d’éthylvinylbenzène neutre, macroporeux, à surface élevée et réticulé avec 55 % de divinylbenzène, ce qui rend les colonnes IonPac NS1 résistantes aux solvants, aux acides et aux bases tout en permettant l’utilisation d’un éluant ayant un pH compris entre 0 et 14.
- Parfaites pour la séparation de grosses molécules qui transportent des charges localisées, telles que les tensioactifs
- Peuvent être utilisées pour des applications traditionnelles en phase inverse avec polymères
- À utiliser avec la chromatographie par appariement d’ions pour des séparations difficiles
- Disponibles en granulométrie de 5 et 10 μm
Utilisez les colonnes IonPac NS1 pour des séparations fiables de différents composés : acides aliphatiques et carboxyliques à poids moléculaire élevé ; sulfates et sulfonates alkyles et aromatiques ; ions d’ammonium quaternaire ; vitamines hydrosolubles ; oxydes de soufre ; complexes de cyanure métallique ; phénols
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Mode mixte |
| Réticulation | 55 % DVB |
| Débit | 1 ml/min |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase inverse ou par paire d’ions |
| Hydrophobicité | Haut |
| Pression max. | 4000 psi (275 bar) |
| Granulométrie | 10 μm |
| Phase stationnaire | Éthylvinylbenzène / divinylbenzène |
| Type | Alésage standard |
| Format | Alésage standard |
| Afficher plus |