missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diosgénine, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7041992
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15463649

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60976.06

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 512-04-9 | C27H42O3 | 414.63 g/mol

Diosgenin is the precursor for the semisynthesis of progesterone which in turn was used in early combined oral contraceptive pills. The unmodified steroid has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol. Diosgenin has been used in traditional medicine as an antihypercholesterolemia, antihypertriacylglycerolemia, antidiabetes and antihyperglycemia agent. Diosgenin is a steroid sapogenin used in the semi-synthesis of pregnenolone, cortisone, and progesterone. Diosgenin has estrogenic activity and can reduce the level of serum cholesterol.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La diosgénine est le précurseur de la semi-synthèse de la progestérone qui, à son tour, a été utilisée dans les premières pilules contraceptives orales combinées. Le stéroïde non modifié a une activité œstrogène et peut réduire le taux de cholestérol sérique. La diosgénine a été utilisée en médecine traditionnelle comme agent antihypercholestérolémie, antihypertriacylglycérolémie, antidiabète et antihyperglycémie. La diosgénine est une sapogénine stéroïde utilisée dans la semi-synthèse de la prégnénolone, de la cortisone et de la progestérone. La diosgénine a une activité œstrogène et peut réduire le taux de cholestérol sérique.

Solubilité
Soluble dans le chloroforme (50 mg/ml), l’éthanol (83 mg/ml à 25°C), l’eau (<1mg/mL at 25°C), DMSO (<1mg/mL at 25°C), and methanol.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 512-04-9
Formule moléculaire C27H42O3
Poids moléculaire (g/mol) 414.63
Numéro MDL MFCD00016887,MFCD01002142
Clé InChI WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Synonyme 3-beta-Hydroxy-5-spirostene; Nitogenin
CID PubChem 46783391
Nom IUPAC (1’S,2R,2’S,4’S,5R,7’S,8’R,9’S,12’S,13’R,16’S)-5,7’,9’,13’-tétraméthyle-5’-oxaspiro[oxane-2,6’-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-18’-en-16’-ol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@]11CC[C@@H](C)CO1

Spécification

Nom chimique ou matériau Diosgenin
Point de fusion 200°C to 206°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 94582
Merck Index 14,3295
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform (50mg/ml),ethanol (83mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and methanol.
Poids de la formule 414.63
Forme physique Poudre

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis