Learn More
Diosmine, Mikromol™
Code produit 17989624
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17989624 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17989624 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0816.00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diosmine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Diosmin (Barosmin)
CAS 520-27-4
Noms d’analytes ou de composants Diosmin (Barosmin)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C28 H32 O15
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Diosmin, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone 7-O-rutinoside, Barosmin, Buchu resin, Diosmetin 7-O-rhamnosyl(1-6)-glucoside, Diosmetin 7-O-rutinoside, Diosmetin 7-rutinoside, Diosmil, Diosmine, Diosven, Dioven, Diovenor, Flebosmil, Flebosten, Hemerven, Insuven, Litosmil, Tovene, Varinon, Ven-Detrex, Venex 500, Venosmine, 7-[[6-O-(6-Deoxy-alpha-l-mannopyranosyl)-beta-d-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5-Dihydroxyl-4'-methoxylflavanone-7-O-alpha-L-rhamnosyl (1→6)-beta-D-glucopyranoside, 7-[[6-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Diosmetin 7-O-rhamnosyl(1→6)-glucoside, Diosmetin 7-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-beta-D-glucopyranoside, Diosmetin 7-beta-rutinoside
Formule InChI InChI=1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
Nom IUPAC 5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxicromen-4-ona
Poids moléculaire (g/mol) 608.54
Quantité 250 mg
Poids de la formule 608.1741 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.