Learn More
Buerkle™ Échantillonneur à trempage
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
140 ml
280 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Extrémité supérieure avec vanne de reflux, extrémité inférieure avec clapet à bille
- En polypropylène transparent
- Échantillonnage toutes couches et en points possible
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur à immersion |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Comprend | Siphon plongeant |
| Capacité (impériale) | 4.73 oz. |
| Capacité (métrique) | 140 ml |
| Dimensions | Immersion depth: 50 cm |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Pour l’élimination simple des échantillons liquides, l’échantillonnage multicouche et de points |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |