Learn More
Dipéridon, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diperodon |
| CAS | 101-08-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diperodon |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C22 H27 N3 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3 |
| Afficher plus |