Learn More
Dipéridon, Mikromol™
Code produit 30051880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051880 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051880 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3054.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dipéridon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diperodon
CAS 101-08-6
Noms d’analytes ou de composants Diperodon
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H27 N3 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon
Formule InChI InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
Nom IUPAC N-fenilcarbamato de [2-(fenilcarbamoiloxi)-3-piperidin-1-ilpropil]
Poids moléculaire (g/mol) 397.47
Quantité 100 mg
Poids de la formule 397,2002 g/mol