Learn More
Diphacinone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326155
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30326155 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326155 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12878000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphacinone
CAS 82-66-6
Noms d’analytes ou de composants Diphacinone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H16 O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H
SMILES O=C(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C3C(=O)c4ccccc4C3=O
Nom IUPAC 2-(2,2-diphénylacétyl)indéne-1,3-dione
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 340.37
Quantité 1 mL
Poids de la formule 340.1099 g/mol