Learn More
Chlorhydrate de diphenhydramine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30460713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460713 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460713 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0490.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Chlorhydrate de diphenhydramine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Noms d’analytes ou de composants Diphenhydramine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H21 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP), Orphenadrine Imp. D (EP), Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17 H,13-14H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-benzhydryloxy-N,N-diméthyléthanamine;chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 291.82
Quantité 1 mL
Poids de la formule 291,139 g/mol