Learn More
N-oxyde de diphénhydramine, LoGiCal
Code produit 30462313
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462313 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462313 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0490.01
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenhydramine N-Oxide
CAS 3922-74-5
Noms d’analytes ou de composants Diphenhydramine N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H21 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diphenhydramine N-Oxide, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), (Dimethylamino)ethyl benzhydryl ether N-oxide, NSC 9091
Formule InChI InChI=1S/C17H21NO2/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC oxyde de 2-benzhydryloxy-N,N-diméthyléthanamine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 271.35
Quantité 10 mg
Poids de la formule 271.1572 g/mol