Learn More
α,α-diphényl-4-pipéridinométhanol, 98 +%, Thermo Scientific™
Code produit. 10286760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10286760
Marque: Thermo Scientific Acros 232520250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 115-46-8
Formule moléculaire C18H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 267.37
Numéro MDL MFCD00066980
Clé InChI ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
CID PubChem 15723
Nom IUPAC Diphényl(pipéridine-4-yl)méthanol
SMILES C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160.0°C to 163.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 13, 895
Poids de la formule 267.37
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a,a-Diphenyl-4-piperidinomethanol