Learn More
carbonate de diphényle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315355 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315355 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12891000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Noms d’analytes ou de composants Diphenyl Carbonate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
Formule InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Nom IUPAC Carbonate de diphényle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Quantité 1 mL
Poids de la formule 214,063 g/mol