Learn More
Diphényle phosphoramidate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347156
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11347156
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07155.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2015-56-7 | C12H12NO3P | 249.206 g/mol
Diphenyl phosphoramidate is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphényle phosphoramidate est utilisé comme intermédiaires primaires et secondaires.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2015-56-7
Formule moléculaire C12H12NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 249.206
Numéro MDL MFCD00014078
Clé InChI QWMUDOFWQWBHFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl phosphoramidate, diphenyl amidophosphate, phosphoramidic acid, diphenyl ester, diphenylphosphoramidate, amino phenoxy phosphoryl oxy benzene, diphenyl phosphoroamidate, aminodiphenoxyphosphino-1-one, amidophosphoric acid, diphenyl ester, acmc-1cki3
CID PubChem 74836
Nom IUPAC [amino(phénoxy)phosphoryl]oxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl phosphoramidate
Point de fusion 147°C to 151°C
Quantité 5 g
Beilstein 2054166
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 249.21
Pourcentage de pureté 97%