Learn More
Acide diphénylacétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10550581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10550581
Marque: Thermo Scientific Acros 117151000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-34-0
Numéro MDL MFCD00004251
Clé InChI PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
CID PubChem 8333
ChEBI CHEBI:41967
Nom IUPAC Acide 2,2-diphénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 146.0°C to 149.0°C
Couleur Blanc crème à blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C14H12O2
Formule linéaire (C6H5)2CHCO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 673
Merck Index 15, 3346
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline