Learn More
Diphénylacétonitrile, Mikromol™
Code produit 30460533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460533 4 x 25 mg -
30050929 100 mg 100mg
30051819 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460533 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0531.0600254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diphénylacétonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetonitrile
CAS 86-29-3
Noms d’analytes ou de composants Diphenylacetonitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H11 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2,2-diphénylacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 193,0891 g/mol