Learn More
Diphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10764221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10764221
Marque: Thermo Scientific Acros 117180250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-65-5
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Clé InChI JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
CID PubChem 10390
ChEBI CHEBI:51579
Nom IUPAC 2-Phényléthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetylene
Point de fusion 58.0°C to 61.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 170.0°C (19.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C≡CC6H5
Quantité 25 g
Beilstein 05,656
Fieser 01,335
Merck Index 15,9664
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux