Learn More
Diphénylamine 1000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310698 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310698 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09010101DI
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylamine
CAS 122-39-4
Noms d’analytes ou de composants Diphenylamine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H11 N
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
Formule InChI InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
SMILES N(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC N-phénylaniline
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
Quantité 5 x 1 mL
Poids de la formule 169,0891 g/mol