Learn More
Diphénylamine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325606 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC12890000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylamine
CAS 122-39-4
Noms d’analytes ou de composants Diphenylamine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H11 N
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
Formule InChI InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
SMILES N(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC N-phénylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 169,0891 g/mol