Learn More
Chlorure de diphénylcarbamyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-3778455 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10687522
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 83-01-2 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-01-2
Formule moléculaire C13H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Numéro MDL MFCD00000633
Clé InChI XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylcarbamyl chloride, diphenylcarbamoyl chloride, carbamic chloride, diphenyl, diphenylcarbamic chloride, n,n-diphenylcarbamyl chloride, diphenylchloroformamide, carbamoyl chloride, diphenyl, carabamic chloride, diphenyl, chloroformic acid diphenylamide, carbamic chloride, n,n-diphenyl
CID PubChem 65741
Nom IUPAC Chlorure de N,N-diphénylcarbamoyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Diphenylcarbamyl chloride
Point de fusion 81.0°C to 85.0°C
Couleur Beige à gris-vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2NCOCl
Merck Index 15, 3351
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Quantité 25 g
Poids de la formule 231.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenylcarbamyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.